Learn More
Trajan™ Shimadzu 14A Split / Splitless FocusLiner
Artikelnummer. 12924001
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Je 1
Packungsgröße:
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12924001 5/Packung 5 Stück
12934001 Je 1 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12924001 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 092065
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit Shimadzu Geräten
Spezifikation
Produkttyp Split/Splitless Focus Liner
Menge 5/Packung
Länge (metrisch) 99 mm
Innendurchmesser (metrisch) 3.4 mm
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm