Learn More
Ferulsäure-Ethylester, TRC
Artikelnummer. 30406956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30406956 1 g
30388804 5 g
30406154 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406956 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF3089251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4046-02-0
Summenformel C12 H14 O4
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
Synonym 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, ethyl ester, Cinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, ethyl ester (7CI,8CI), BBR 3222, Ethyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylate, Ethyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate, Ethyl ferulate, Ferulic acid ethyl ester, NSC 14879
IUPAC-Name Ethyl-3-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)Prop-2-Enoat
SMILES CCOC(=O)C=Cc1ccc(O)c(OC)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ferulic acid ethyl ester
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H14O4/c1-3-16-12(14)7-5-9-4-6-10(13)11(8-9)15-2/h4-8,13H,3H2,1-2H3
Formelmasse 222.0892