Learn More
Ferulsäure-Methylester, TRC
Artikelnummer. 30133326
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133326 25 g 25 Gramm
30132460 5 g 5 Gramm
30007735 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133326 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF30894025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2309-07-1
Summenformel C11 H12 O4
Molekulargewicht (g/mol) 208.21
Synonym 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, methyl ester, Cinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid methyl ester, Ferulic acid methyl ester, Methyl 4'-hydroxy-3'-methoxycinnamate, Methyl ferulate, NSC 74548
IUPAC-Name Methyl(E)-3-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)prop-2-Enoat
SMILES COC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(OC)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ferulic acid methyl ester
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O4/c1-14-10-7-8(3-5-9(10)12)4-6-11(13)15-2/h3-7,12H,1-2H3/b6-4+
Formelmasse 208.0736