Learn More
Ferulinsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ferulic Acid |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13) |
| Formelmasse | 194.0579 |
| Reinheit (%) | >95% |