missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fes Antibody (3A3-1E5), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals H00002242-M01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fes Monoclonal antibody specifically detects Fes in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
| Fes | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, feline sarcoma oncogene, feline sarcoma virus, Proto-oncogene c-Fes, Proto-oncogene c-Fps, proto-oncogene tyrosine-protein kinase Fes/Fps, tyrosine-protein kinase Fes/Fps | |
| FES (AAH35357, 1 a.a. ~ 822 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MGFSSELCSPQGHGVLQQMQEAELRLLEGMRKWMAQRVKSDREYAGLLHHMSLQDSGGQSRAISPDSPISQSWAEITSQTEGLSRLLRQHAEDLNSGPLSKLSLLIRERQQLRKTYSEQWQQLQQELTKTHSQDIEKLKSQYRALARDSAQAKRKYQEASKDKDRDKAKDKYVRSLWKLFAHHNRYVLGVRAAQLHHQHHHQLLLPGLLRSLQDLHEEMACILKEILQEYLEISSLVQDEVVAIHREMAAAAARIQPEAEYQGFLRQYGSAPDVPPCVTFDESLLEEGEPLEPGELQLNELTVESVQHTLTSVTDELAVATEMVFRRQEMVTQLQQELRNEEENTHPRERVQLLGKRQVLQEALQGLQVALCSQAKLQAQQELLQTKLEHLGPGEPPPVLLLQDDRHSTSSSEQEREGGRTPTLEILKSHISGIFRPKFSLPPPLQLIPEVQKPLHEQLWYHGAIPRAEVAELLVHSGDFLVRESQGKQEYVLSVLWDGLPRHFIIQSLDNLYRLEGEGFPSIPLLIDHLLSTQQPLTKKSGVVLHRAVPKDKWVLNHEDLVLGEQIGRGNFGEVFSGRLRADNTLVAVKSCRETLPPDLKAKFLQEARILKQYSHPNIVRLIGVCTQKQPIYIVMELVQGGDFLTFLRTEGARLRVKTLLQMVGDAAAGMEYLESKCCIHRDLAARNCLVTEKNVLKISDFGMSREEADGVYAASGGLRQVPVKWTAPEALNYGRYSSESDVWSFGILLWETFSLGASPYPNLSNQQTREFVEKGGRLPCPELCPDAVFRLMEQCWAYEPGQRPSFSTIYQELQSIRKRHR | |
| 0.1 mg | |
| Protein Kinase | |
| 2242 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, ELISA | |
| 3A3-1E5 | |
| Western Blot 1:500, ELISA | |
| AAH35357 | |
| Mouse | |
| IgG purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur