Learn More
Corning Media Tech Fötales Kälberserum
Artikelnummer. 15377636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15377636 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15377636 Lieferant Corning Media Tech Lieferanten-Nr. 35079CV
Einsparungen bei der Stammzellforschung
Verwenden Sie den Aktionscode 28032
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Supplement für Zellkultur.
  • Rohes gepooltes Serum wird durch eine Reihe 0.1 μ-Sterilisationsfiltern gefiltert
  • Geringe Endotoxinkonzentrationen
  • Geringe Hämoglobinkonzentrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 500 mL
Sterilität Steril
Sterilization Method Steril gefiltert
Endotoxin-Konzentration <20 EU/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zell-/Gewebekultur
Hämoglobin-Konzentration <30 mg/dl