Learn More
MP Biomedicals™ Fötales Kälberserum, CellECT™ Gold
Artikelnummer. 11455035 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 100 ml
1 x 500 ml
Farbe:
Blass bis goldbraun
Goldbraun
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Sterilization Method:
Filtration
Artikelnummer. 11455035
Marke: MP Biomedicals™ 092916854
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hervorragend für die Hybridom-Klonierung geeignet
•    Gesammelt von einem USDA-zerifizierten und überwachten Schlachthof von Technikern, die “vor Ort” arbeiten
•    Aseptisch durch Herzpunktion entnommen
•    Steril geliefert, ohne nachweisbare Mykoplasmen- oder Virusinfektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität US-Landwirtschaftsministerium (USDA)
Farbe Blass bis goldbraun
Inhalt und Lagerung -20 °C
Form Flüssig
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 1 x 500 ml
Konzentration 3,1 bis 4,4 g/dl
Serum Treatment hitzeinaktiviert
Sterilität Steril
Endotoxin-Konzentration < 1 ng/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einsatz in Zellkulturen und Insektenzellkultur-Anwendungen
Hitzeinaktiviert Ja
Hämoglobin-Konzentration 27 mg/dl
Nachgewiesenes Mykoplasma Nein
Osmolalität 280 bis 325 mOsm/kg
pH 6,7 bis 7,8
USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-geprüft
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.