Learn More
MP Biomedicals™ Fötales Kälberserum, CellECT™ Gold
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 100 ml
1 x 500 ml
Farbe:
Blass bis goldbraun
Goldbraun
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Sterilization Method:
Filtration
Description
- Gesammelt von einem USDA-zerifizierten und überwachten Schlachthof von Technikern, die vor Ort arbeiten
- Aseptisch durch Herzpunktion entnommen
- Steril geliefert, ohne nachweisbare Mykoplasmen oder Virusinfektion
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | US-Landwirtschaftsministerium (USDA) |
| Farbe | Blass bis goldbraun |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Fötales Kälberserum |
| Menge | 1 x 100 ml |
| Konzentration | 3,1 bis 4,4 g/dl |
| Serum Treatment | hitzeinaktiviert |
| Sterilität | Steril |
| Endotoxin-Konzentration | < 1 ng/ml |
| Show More |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.