Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Premium
Artikelnummer. 17934731
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Flasche
Hitzeinaktiviert:
Ja
Nein
Gamma-irradiated:
Ja
Nein
Packungsgröße:
10 Stück
50 Milliliter
500 Milliliter
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Format Hitzeinaktiviert Gamma-irradiated Packungsgröße
17934731 50 mL Flasche Ja Nein 50 Milliliter
30535602 500 mL Flasche Ja Ja 500 Milliliter
17994721 50 mL Flasche Nein Nein 50 Milliliter
17974671 10 x 50 mL Flasche Nein Nein 10 Stück
17924671 10 x 50 mL Flasche Ja Nein 10 Stück
17974731 500 mL Flasche Nein Nein 500 Milliliter
17914671 500 mL Flasche Ja Nein 500 Milliliter
30534949 500 mL Flasche Nein Ja 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17934731 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A5670501
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gibco fötale Kälberseren bieten einen ausgezeichneten Wert für die Zellkultur, die Spezialforschung und spezifische Assays. Sie erhalten das Vertrauen von Forschern mit gleichbleibender Qualität und prämierter Unterstützung, die Ihren Forschungsanforderungen und Ihrem Budget gerecht wird.
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Sera category: Premium
  • Use for general cell culture with common cell lines
  • Low endotoxin and hemoglobin levels
  • Endotoxin level: <10 EU/mL
  • Hemoglobin level: <25 mg/dL
  • Origin: refer to CoA for specific origin. All products may not be available in all regions due to importation regulations.
  • US Department of Agriculture (USDA) safety tested for the absence of bluetongue and akabane from countries that are USDA-approved for importation into the US
Gibco serum delivers
  • ISO 13485–certified; processed in FDA registered facilities
  • Triple-filtered at 0.1 μm
  • Gibco bottle easier to use in hood; helps reduce risk of contamination and improve consistency
  • Peel-off sticker on label provides handy reference for lot number and expiration date recording in lab notebook
* FBS import requirements vary globally, and acceptance depends on whether competent authorities allow import from a specific country of origin. Please check applicable regulations for the export of FBS and any FBS-containing products (e.g., cultured cells). Contact your Thermo Fisher Scientific representative for support.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at ≤-10°C.
Spezies Rind/Bovine
Age Fötal
Herkunftsland Informationen zum spezifischen Ursprung finden Sie im Analysenzertifikat (CoA)*
Form Gefroren
Format Flasche
Produkttyp Fetal Bovine Serum
Menge 50 mL
Serum Treatment Heat-inactivated
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Dreifach gefiltert, 0.1 μm
Güte Premium
Getestet auf Up to 60 quality tests including 9CFR virus testing, endotoxin, and performance
Endotoxin-Konzentration ≤10 EU/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) *FBS import requirements vary globally, and acceptance depends on whether competent authorities allow import from a specific country of origin. Please check applicable regulations for the export of FBS and any FBS-containing products (e.g., cultured cells). Contact your Thermo Fisher Scientific representative for support.
Hitzeinaktiviert Ja
Hämoglobin-Konzentration ≤25 mg/dl
Reinheits- oder Qualitätsgrad Premium
Versandbedingung Trockeneis
USDA-Sicherheitstest enthalten USDA Safety Testing Performed for Mexican and Australian origins
Gamma-irradiated Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.