Learn More
MP Biomedicals Fötales Kälberserum (FKS)
Artikelnummer. 15799170 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 15799170
Marke: MP Biomedicals 092910154
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wird in einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zur Förderung/Verbesserung von Wachstum/Überleben eingesetzt.
  • FKS liefert Zellen in der Kultur viele undefinierte wachstums- und überlebensfördernde Faktoren.
  • Für Zellkultur, Säugetierzellkultur, Quelle für wachstums- und überlebensfördernde Faktoren.
  • Goldbraune Flüssigkeit.
  • Steril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Goldbraun
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei -20 °C
Form Flüssig
Menge 500 mL
Konzentration Protein: 3,4 bis 4,6 %
Sterilität Steril
Zusammensetzung Flüssigkeit; Glukose: 137 mg/dl; Natrium: 140 meq/l; Kalium: 10,6 meq/l; Chlorid: 103 meq/l; B.U.N.: 15 mg/dl; Kreatinin: 2,7 mg/dl; Harnsäure: 2,3 mg/dl; Kalzium: 14,0 mg/dl; Phosphor: 9,9 mg/dl; Albumin: 1,9 mg/dl; Gesamtbilirubin: 0,2 mg/dl; ALT (SGPT): 5 IE/l; alkalische Phosphatase: 261 IE/l; AST (SGOT): 43 IE/l; LDH: 556 IE/l; Cholesterin: 31 mg/dl; Triglyceride: 57 mg/dl.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur. Säugetierzellkultur. Quelle der Wachstumsförderung und des überlebenssteigernden Faktors.
pH pH-Wert 6.7 bis 7.6