Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, mesenchymal stem cell-qualified, USDA-approved regions
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
- Serum-Kategorie: Spezial
- Speziell auf die Fähigkeit zur Unterstützung der Expansion und der klonalen Auszählung (Assay für koloniebildende Einheiten von Fibroblasten) mesenchymaler Stammzellen getestet
- Herkunft: USDA-Einfuhrbeschränkungen werden von folgenden Ländern eingehalten
- Endotoxin-Gehalt: ≤ 50 EU/ml (routinemäßiger Spiegel ≤ 10 EU/ml)
- Hämoglobin-Spiegel: ≤25 mg/dl
- Verwendungszweck(e):In-vitro-Diagnostik (IVD)
Zellkultur, Säugetierzellkultur, mesenchymale Stammzellkultur, Stammzellkultur, Stammzellforschung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
| Spezies | Rind/Bovine |
| Age | Fötal |
| Herkunftsland | Mexiko |
| Form | Flüssig |
| Format | Flasche |
| Produkttyp | Fötales Kälberserum |
| Menge | 100 mL |
| Serum Treatment | Standard (sterilfiltriert) |
| Sterilität | Steril |
| Mehr anzeigen |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.