Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, mesenchymal stem cell-qualified, USDA-approved regions
Artikelnummer. 17887038 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17887038 50 mL 50 Milliliter
11538986 100 mL 100 Milliliter
11548986 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17887038 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 12662002
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
US-zertifizierte Leistungsfähigkeit einschließlich Seren für eine breite Palette von Zelltypen, insbesondere empfindliche Zelllinien
Gibco™ fetal bovine sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements
  • Sera Category: Specialty
  • Origin: Countries meeting USDA importation requirements
  • Endotoxin level: ≤50 EU/mL (levels routinely ≤10 EU/mL)
  • Hemoglobin level: ≤25 mg/dL
  • Storage: Store at -5°C to -20°C.
Specially tested for the ability to support the expansion and clonal enumeration (colony forming unit fibroblast assay) of mesenchymal stem cells.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Kulturtyp Adhärente Zellkultur
Spezies Rind/Bovine
Age Fötal
Herkunftsland Mexiko
Form Flüssig
Format Flasche
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 50 mL
Serum Treatment Standard (sterilfiltriert)
Sterilität Steril
Getestet auf Bluetongue
Spenderherde Nein
Endotoxin-Konzentration ≤ 50 EU/mL
Hämoglobin-Konzentration ≤25 mg/dl
Reinheits- oder Qualitätsgrad MS-Zellenqualifiziert
Produktlinie One Shot
Versandbedingung gefroren
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.