Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, im Format One Shot™
Beschreibung
- weithalsig, abgeschrägte Kante und gebogene Form für einfaches Ausgießen und Pipettieren
- Entwickelt zum Einfrieren/Auftauen ohne Spalten oder Brechen
- Passt in Teströhrchengestelle und gibt Gefrierraum frei
- Kein Missgeschick bei der Markierung mit unserem leicht zu lesenden Verpackungsetikett, das alle Informationen enthält, die Sie benötigen
- 33 % weniger Abfall als bei Aliquotierung aus 500 ml-Flaschen
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Gefrierschrank bei -5 bis -30 °C lagern. |
| Beschreibung | Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall |
| Format | One Shot |
| Menge | 50 ml |
| Versandbedingung | Trockeneis |