Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, Australien
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15525319
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Format:
Flasche
One Shot
Reinheits- oder Qualitätsgrad:
Qualifiziert
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 15525319
Marke: Gibco™ A3161001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Standardseren für robuste Zelllinien
Wenn Sie eine(r) der mehr als 80 % der Forscherinnen und Forscher sind, die ihre FBS in konische 50 ml-Röhrchen aliquotieren, wird sich Ihr Leben zum Besseren ändern. Durch den Transfer Ihrer FBS verlieren Sie die Kontrolle über Ihre Zeit, Ihr Kontaminationsrisiko und Ihre Volumenkonsistenz. Es verschwendet auch wertvolles Material.
Das neue Gibco™ One Shot™ FBS 50 ml-Flaschendesign macht Aliquotieren überflüssig und schafft mehr Konsistenz. Und das verbessert Ihre Chancen auf konsistente Ergebnisse.
Produktmerkmale:
  • weithalsig, abgeschrägte Kante und gebogene Form für einfaches Ausgießen und Pipettieren
  • Entwickelt zum Einfrieren/Auftauen ohne Spalten oder Brechen
  • Passt in Teströhrchengestelle und gibt Gefrierraum frei
  • Mit unserem leicht zu lesenden Verpackungsetikett erhalten Sie alle Informationen, die Sie benötigen
  • Erzeugt 33 % weniger Abfall als Aliquotierung aus 500 ml-Flaschen
Bestellinformation
Versandbedingung:Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Beschreibung Fötales Kälberserum, qualifiziert, One Shot™-Format, Australien.
Spezies Rind
Age Fötal
Herkunftsland Australien
Form Flüssig
Format One Shot
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 50 mL
Serum Treatment Standard (sterilfiltriert)
Sterilität Steril
Endotoxin-Konzentration ≤5 EU/mL
Hämoglobin-Konzentration ≤30 mg/dl
Reinheits- oder Qualitätsgrad Qualifiziert
Produktlinie One Shot
Versandbedingung gefroren
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.