Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, Brazil
Artikelnummer. 15961842
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
10 x 50 ml
Format:
One Shot
Packungsgröße:
1 Flasche
10 Einheiten
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Format unitSize
15961842 50 ml One Shot 1 Flasche
15975161 10 x 50 ml One Shot 10 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15961842 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A3840401
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Bieten einen ausgezeichneten Wert für die Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays – Sie genießen das Vertrauen von Forschern durch gleichbleibende Qualität und prämierte Unterstützung
  • Gibco fötale Kälberseren bieten einen ausgezeichneten Wert für die Zellkultur, die Spezialforschung und spezifische Assays. Sie erhalten das Vertrauen von Forschern mit gleichbleibender Qualität und prämierter Unterstützung, die Ihren Forschungsanforderungen und Ihrem Budget gerecht wird.
  • Serum-Kategorie: Wert (Standard)
  • Serum für die Zellkultivierung mit robusten Zelllinien
  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Grundlagenforschung
  • Endotoxin-Gehalt: ≤ 50 EU/ml (routinemäßiger Spiegel ≤ 10 EU/ml)
  • Hämoglobin-Spiegel: ≤ 30 mg/dl
  • Herkunft: Brasilien
  • ISO 13485-zertifiziert, wird in Einrichtungen mit FDA-Zulassung verarbeitet
  • Für die In-vitro-Diagnostik gekennzeichnet (konform mit höchsten USP-Sterilitätsstandards)
  • Dreifach gefiltert auf 0,1 µm
  • Hitzeinaktiviertes Serum in einer One-Shot 50 ml-Flasche erhöht die Vorteile des Arbeitsablaufs bei gleichbleibender Serumqualität. Die 50 ml-Flasche macht Aliquotieren überflüssig und verringert das Kontaminationsrisiko. Durch den Kauf von hitzeinaktiviertem Serum entfallen mehrere Schritte, die zur Wärme-Inaktivierung erforderlich sind, und die Produktintegrität und -konsistenz wird verbessert, da die Wärme-Inaktivierung in einer kontrollierten Umgebung erfolgt.
  • weithalsig, abgeschrägte Kante und gebogene Form für einfaches Ausgießen und Pipettieren
  • Entwickelt zum Einfrieren/Auftauen ohne Spalten oder Brechen
  • Passt in Teströhrchengestelle und gibt Gefrierraum frei
  • Kein Missgeschick bei der Markierung mit unserem leicht zu lesenden Verpackungsetikett, das alle Informationen enthält, die Sie benötigen
  • 33 % weniger Abfall erzeugt als bei Aliquotierung aus -ml-Flaschen
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Spezies Rind
Age Fötal
Herkunftsland Brasilien
Form Flüssig
Format One Shot
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 50 ml
Serum Treatment hitzeinaktiviert
Sterilität Steril
Sterilization Method Dreifach gefiltert, 0.1 μm
Reinheits- oder Qualitätsgrad Qualifiziert
Produktlinie One Shot
Versandbedingung gefroren
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.