Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, hitzeinaktiviert, USA
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11580516
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Flasche
One Shot
Packungsgröße:
1 Stück
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Format unitSize
11580516 500 mL Flasche 500 Milliliter
15828947 10 x 50 mL One Shot 1 Stück
11570516 100 mL Flasche 100 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 11580516
Marke: Gibco™ 16140071
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Seren für Spezialforschung und spezifische Assays
  • Liefert einen ausgezeichneten Wert für Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays
  • Hat das Vertrauen der Forscher mit gleichbleibender Qualität und preisgekrönter Unterstützung gewonnen, die dem Forschungsbedarf und den Budgetanforderungen gerecht wird
  • Bei hitzeinaktiviertem Serum entfallen die zahlreichen zur Wärmeaktivierung notwendigen Schritte
  • Verbessert Produktintegrität und -konsistenz, da die Wärmeinaktivierung in einer kontrollierten Umgebung erfolgt
  • ISO 13485-zertifiziert, wird in Einrichtungen mit FDA-Zulassung verarbeitet
  • Für die In-vitro-Diagnostik gekennzeichnet (konform mit höchsten USP-Sterilitätsstandards)
Weitere Informationen
  • Serumkategorie: Value Plus (Leistung)
  • Serum für die allgemeine Zellkultivierung mit üblichen Zelllinien
  • Dreifach gefiltert auf 0,1 µm
  • Endotoxin-Gehalt: ≤ 10 EU/ml
  • Hämoglobin-Spiegel: ≤ 25 mg/dl
  • Herkunft: Vereinigte Staaten
Vorteile des One-Shot-Formats
  • weithalsig, abgeschrägte Kante und gebogene Form für einfaches Ausgießen und Pipettieren
  • Entwickelt zum Einfrieren/Auftauen ohne Spalten oder Brechen
  • Passt in Teströhrchengestelle und gibt Gefrierraum frei
  • Kein Missgeschick bei der Markierung mit unserem leicht zu lesenden Verpackungsetikett, das alle Informationen enthält, die Sie benötigen
  • 33 % weniger Abfall als bei Aliquotierung aus 500 ml-Flaschen
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Spezies Rind/Bovine
Age Fötal
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Form Flüssig
Format Flasche
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 500 mL
Serum Treatment hitzeinaktiviert
Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/mL
Hämoglobin-Konzentration ≤25 mg/dl
Reinheits- oder Qualitätsgrad Qualifiziert
Versandbedingung gefroren
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.