Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, Qualified One Shot™, Ursprung: Australien
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15535319
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 50 ml
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15535319 10 x 50 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15535319 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A3161002
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Die neue, aliquot-freie Gibco™ One Shot™ FBS 50 ml-Flasche. Das Design beseitigt die Notwendigkeit von Aliquot und das damit verbundene Risiko von Kontamination und Variabilität. Und das verbessert Ihre Chancen auf konsistente Ergebnisse.
Wenn Sie eine(r) der mehr als 80 % der Forscherinnen und Forscher sind, die ihre FBS in konische 50 ml-Röhrchen aliquotieren, wird sich Ihr Leben zum Besseren ändern. Durch den Transfer Ihrer FBS verlieren Sie die Kontrolle über Ihre Zeit, Ihr Kontaminationsrisiko und Ihre Volumenkonsistenz. Außerdem wird teures Material verschwendet.
Das neue Gibco™ One Shot™ FBS 50 ml-Flaschendesign macht Aliquotieren und die damit einhergehende Variabilität überflüssig. Und das verbessert Ihre Chancen auf konsistente Ergebnisse.
Produktmerkmale:
  • weithalsig, abgeschrägte Kante und gebogene Form für einfaches Ausgießen und Pipettieren
  • Entwickelt zum Einfrieren/Auftauen ohne Spalten oder Brechen
  • Passt in Teströhrchengestelle und gibt Gefrierraum frei
  • Mit unserem leicht zu lesenden Verpackungsetikett erhalten Sie alle Informationen, die Sie benötigen
  • Erzeugt 33 % weniger Abfall als Aliquotierung aus 500 ml-Flaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Herkunftsland Australien
Format Flasche
Menge 10 x 50 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gewebekultur