Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, Vereinigte Staaten von Amerika
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15585309
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
10 x 50 mL
Format:
Flasche
One Shot
Packungsgröße:
10 Stück
100 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 15585309
Marke: Gibco™ A3160502
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwendung für die generelle Zellkultivierung mit üblichen Zelllinien
Wenn Sie eine(r) der mehr als 80 % der Forscherinnen und Forscher sind, die ihre FBS in konische 50 ml-Röhrchen aliquotieren, wird sich Ihr Leben zum Besseren ändern. Durch den Transfer Ihrer FBS verlieren Sie die Kontrolle über Ihre Zeit, Ihr Kontaminationsrisiko und Ihre Volumenkonsistenz. Es verschwendet auch wertvolles Material.
Das neue Gibco™ One Shot™ FBS 50 ml-Flaschendesign macht Aliquotieren und die damit einhergehende Variabilität überflüssig. Und das verbessert Ihre Chancen auf konsistente Ergebnisse.
Produktmerkmale:
  • weithalsig, abgeschrägte Kante und gebogene Form für einfaches Ausgießen und Pipettieren
  • Entwickelt zum Einfrieren/Auftauen ohne Spalten oder Brechen
  • Passt in Teströhrchengestelle und gibt Gefrierraum frei
  • Mit unserem leicht zu lesenden Verpackungsetikett erhalten Sie alle Informationen, die Sie benötigen
  • Erzeugt 33 % weniger Abfall als Aliquotierung aus 500 ml-Flaschen
Bestellinformation
Versandbedingung:Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Beschreibung Fötales Kälberserum, qualifiziert, One Shot™ Format, Vereinigte Staaten
Spezies Rind
Age Fötal
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Form Flüssig
Format One Shot
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 10 x 50 mL
Serum Treatment Standard (sterilfiltriert)
Sterilität Steril
Sterilization Method Dreifach gefiltert, 0.1 μm
Endotoxin-Konzentration ≤10 EU/mL
Hämoglobin-Konzentration ≤25 mg/dl
Reinheits- oder Qualitätsgrad Qualifiziert
Produktlinie One Shot
Versandbedingung gefroren
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.