Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, USDA-approved regions
Artikelnummer. 17266346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
10 x 50 mL
Format:
One Shot
Packungsgröße:
10 Stück
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Format unitSize
17266346 50 mL One Shot 50 Milliliter
17276346 10 x 50 mL One Shot 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17266346 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A3160601
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Vertrauenswürdige Qualität für konsistente Leistung
Serum-Kategorie: Standard
  • Seren für die Zellkultivierung mit robusten Zelllinien
  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Grundlagenforschung
  • Endotoxin-Gehalt: ≤ 50 EU/ml (routinemäßiger Spiegel ≤ 10 EU/ml)
  • Hämoglobin-Spiegel: ≤ 25 mg/dl
  • Herkunft: USDA-Einfuhrbeschränkungen werden von folgenden Ländern eingehalten
  •  
Gibco Serum hält, was es verspricht!
  • ISO 13485-zertifiziert, wird in Einrichtungen mit FDA-Zulassung verarbeitet
  • Für die In-vitro-Diagnostik gekennzeichnet (konform mit höchsten USP-Sterilitätsstandards)
  • Dreifach gefiltert auf 0,1 µm
  • Gibco™ Flaschen sind unter Abzugshauben leichter zu verwenden, reduzieren das Kontaminationsrisiko und unterstützen Sie bei der konsistenteren Züchtung von Zellkulturen.
  • Der Abziehaufkleber auf dem Etikett ermöglicht eine praktische Referenz auf die in der Labordokumentation Chargennummer und Verfallsdatum im Laborheft
Aliquot-freie 50 ml-Flasche
Die Gibco™ One Shot™ 50 ml-Flasche wurde entwickelt, um die Notwendigkeit von Aliquot und das damit verbundene Kontaminations- und Variabilitätsrisiko zu eliminieren und so Ihre Chancen auf konsistente Ergebnisse zu verbessern.
Merkmale umfassen:
  • weithalsig, abgeschrägte Kante und gebogene Form für einfaches Ausgießen und Pipettieren
  • Entwickelt zum Einfrieren/Auftauen ohne Spalten oder Brechen
  • Passt in Teströhrchengestelle und gibt Gefrierraum frei
  • Kein Missgeschick bei der Markierung mit unserem leicht zu lesenden Verpackungsetikett, das alle Informationen enthält, die Sie benötigen
  • 33 % weniger Abfall als bei Aliquotierung aus 500 ml-Flaschen
Aufgrund von Einfuhrbestimmungen sind möglicherweise nicht alle Produkte in allen Regionen erhältlich. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Produktverfügbarkeit in Ihrem Land an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Serum- und Blutproteine sind nicht für die direkte Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Beschreibung Fötales Kälberserum, qualifiziert, One Shot™ Format, USDA-zugelassene Regionen
Spezies Rind
Age Fötal
Herkunftsland Mexiko
Form Flüssig
Format One Shot
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 50 mL
Serum Treatment Standard (sterilfiltriert)
Sterilität Steril
Sterilization Method Dreifach gefiltert, 0.1 μm
Reinheits- oder Qualitätsgrad Qualifiziert
Produktlinie One Shot
Versandbedingung gefroren
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.