Learn More
Cytiva Fötales Kälberserum (USA), Super Low IgG
Beschreibung
Fötales Kälberserum (FKS) weist natürliche IgG-Konzentrationen auf, die für einige Zellkulturanwendungen zu hoch sind. Die Chargen können so vorgescreent werden, dass die niedrigsten natürlich auftretenden Konzentrationen vorgefunden werden, aber als biologisches Produkt ist das Angebot von FBS oftmals knapp. Selbst Chargen mit natürlich niedrigen IgG-Werten können für einige Anwendungen immer noch zu viel enthalten. Beispiele für typische IgG-Konzentrationen in Rinderserumprodukten finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
- Die Leistung entspricht dem nicht-verarbeiteten FKS
- Geeignet für Anwendungen, bei denen geringe Mengen spezifischer Antikörper erforderlich sind (z. B. Vermehrung von Rinderviren, Herstellung monoklonaler Antikörper)
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
| Menge | 100 ml |
| Verarbeitung | Keine |
| Hitzeinaktiviert | Nein |