Learn More
Cytiva Fötales Kälberserum (USA), Super Low IgG
Artikelnummer. 16221122
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
500 mL
Verarbeitung:
Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen
Keine
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verarbeitung unitSize
16221122 500 mL Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen 500 Milliliter
11547310 100 ml Keine 100 Milliliter
10329953 500 mL Keine 500 Milliliter
3 options
Zellkulturprodukte von HyClone sind jetzt Teil von GE Healthcare.
Artikelnummer. 16221122
Marke: Cytiva SH30898.03IR2540
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zellkulturprodukte von HyClone sind jetzt Teil von GE Healthcare.
Verarbeitet mithilfe der Protein-G-Chromatographie, um die Konzentrationen auf die für die Produktion monoklonaler Antikörper erforderlichen Werte zu reduzieren
Fötales Kälberserum (FKS) weist natürliche IgG-Konzentrationen auf, die für einige Zellkulturanwendungen zu hoch sind. Die Chargen können so vorgescreent werden, dass die niedrigsten natürlich auftretenden Konzentrationen vorgefunden werden, aber als biologisches Produkt ist das Angebot von FBS oftmals knapp. Selbst Chargen mit natürlich niedrigen IgG-Werten können für einige Anwendungen immer noch zu viel enthalten. Beispiele für typische IgG-Konzentrationen in Rinderserumprodukten finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
  • Die Leistung entspricht dem nicht-verarbeiteten FKS
  • Geeignet für Anwendungen, bei denen geringe Mengen spezifischer Antikörper erforderlich sind (z. B. Vermehrung von Rinderviren, Herstellung monoklonaler Antikörper)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Menge 500 mL
Verarbeitung Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen
Hitzeinaktiviert Nein