missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Fetuin B Monoclonal Antibody (212621)

Beschreibung
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
The protein encoded by this gene is a member of the fetuin family, part of the cystatin superfamily of cysteine protease inhibitors. Fetuins have been implicated in several diverse functions, including osteogenesis and bone resorption, regulation of the insulin and hepatocyte growth factor receptors, and response to systemic inflammation. This protein may be secreted by cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Fetuin B |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 212621 |
| Konzentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with trehalose and no preservative |
| Gen | FETUB |
| Gen-Zugriffsnummer | Q9UGM5 |
| Gen-Alias | 16G2; 2310011O17Rik; AI255764; D17980; Fet; FETUB; fetuin B; fetuin beta; fetuin phosphoprotein; fetuin-B; Fetuin-like protein IRL685; Gugu; IRL685; Pp63 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?