Learn More
Fexofenadine-d6, MedChemExpress
Artikelnummer. 16432279
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16432279 1 mg -
16418628 10 mg 10 Milligramm
16401078 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16432279 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0801S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Fexofenadine D6 (MDL-16455 D6) is deuterium labeled is Fexofenadine, which is an antihistamine pharmaceutical agent.
Fexofenadine D6 (MDL-16455 D6) is deuterium labeled is Fexofenadine, which is an antihistamine pharmaceutical agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fexofenadine-d6
CAS 548783-71-7
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Physikalische Form Powder
Summenformel C32H33D6NO4
Farbe White
Synonym MDL-16455-d6 Terfenadine carboxylate-d6
SMILES OC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3CCN(CCCC(C4=CC=C(C(C(O)=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C4)O)CC3
Industry Type Neuroscience-Neuromodulation
Molekulargewicht (g/mol) 507.69
Menge 1 mg
Formelmasse 507.69
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research