missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FFAR4/GPR120 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18266111 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18266111 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18266111

Marke: Novus Biologicals NBP100858AF750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

FFAR4/GPR120 Polyclonal specifically detects FFAR4/GPR120 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FFAR4/GPR120
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoassay
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 750
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias G protein-coupled receptor 120, G protein-coupled receptor 129, G protein-coupled receptor PGR4, GPR120, GPR129, G-protein coupled receptor 120, G-protein coupled receptor 129, G-protein coupled receptor GT01, G-protein coupled receptor PGR4, G-protein-coupled receptor GT01, GT01, MGC119984, omega-3 fatty acid receptor 1, PGR4DKFZp686F0824
Gensymbole FFAR4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide made to an internal portion of the human GPR120 protein (between residues 200-300) [UniProt Q5NUL3]
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 338557
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.