Learn More
Ferroportin/SLC40A1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP1-21502
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18720074
  • 625.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Ferroportin/SLC40A1 Polyclonal specifically detects Ferroportin/SLC40A1 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Immunohistochemistry (Paraffin)
Rabbit
0.1 mL