missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FFAR4/GPR120 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18318161 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18318161 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18318161

Marke: Novus Biologicals NBP312468

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

FFAR4/GPR120 Polyclonal antibody specifically detects FFAR4/GPR120 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FFAR4/GPR120
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500, ELISA 1:10000
Zusammensetzung Contains Tris, HCl/glycine buffer (pH 7.4-7.8), 30% glycerol, 0.5% BSA, along with cryo-protective agents, and HEPES (exact storage and stabilization buffer information is proprietary) with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias G protein-coupled receptor 120, G protein-coupled receptor 129, G protein-coupled receptor PGR4, GPR120, GPR129, G-protein coupled receptor 120, G-protein coupled receptor 129, G-protein coupled receptor GT01, G-protein coupled receptor PGR4, G-protein-coupled receptor GT01, GT01, MGC119984, omega-3 fatty acid receptor 1, PGR4DKFZp686F0824
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen C-epitope synthetic peptide taken within amino acid region 220-300 on human FFAR4 protein.
Reinigungsverfahren Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 338557
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.