Learn More
FFAR4/GPR120 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200047046 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18424821 25 μL 25 Mikroliter
18252478 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18424821
Marke: Novus Biologicals NBP18973925ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
FFAR4/GPR120 Polyclonal specifically detects FFAR4/GPR120 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen FFAR4/GPR120
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10 - 1:20
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q5NUL3
Gen-Alias G protein-coupled receptor 120, G protein-coupled receptor 129, G protein-coupled receptor PGR4, GPR120, GPR129, G-protein coupled receptor 120, G-protein coupled receptor 129, G-protein coupled receptor GT01, G-protein coupled receptor PGR4, G-protein-coupled receptor GT01, GT01, MGC119984, omega-3 fatty acid receptor 1, PGR4DKFZp686F0824
Gensymbole FFAR4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:FRVVPQRLPGADQEISICTLIWPTIPGEISWDV
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 338557
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG