Learn More
Chemsplash FFP2-Bechermaske mit Ventil
Artikelnummer. 30058359
Ansicht ändern
Click to view available options
Aerosoltyp:
N – Nicht ölbeständig
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aerosoltyp Packungsgröße
30058359 N – Nicht ölbeständig 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30058359 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 3672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.93 €
    120.18 € / 200 Stück
    Sparen 9.75 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die FFP2-Maske mit Ventil hat eine hohe Filterleistung. Es verfügt über gewebte, elastische und verstellbare Kopfriemen.
Chemsplash 3672 FFP2-Maske mit Ventil
  • Hohe Filtrationskapazität
  • Atemschutzmaske mit gelbem Ausatemventil
  • Ausatemventil reduziert Heißluftstau
  • Gewebte, elastische, verstellbare Kopfriemen
  • Verstellbarer Nasenclip mit weichem Nasenpolster innen
  • Schützt vor festen und flüssigen Partikeln mit geringer Toxizität
  • Keine Sehbeeinträchtigung und problemlose Sprachausgabe
  • Latex- und graphenfrei
Beschreibung: Die Chemsplash 3672 ist eine FFP2-Maske mit Ventil, die zur einfacheren Handhabung gelb farbcodiert ist. Das Stoffmaterial der Maske weist eine hohe Filterleistung auf. Es verfügt über gewebte, elastische, verstellbare Kopfriemen und ein weiches, gepolstertes Band im Inneren, das für einen optimalen Sitz auf der Nase verstellbar ist. Diese Maske bietet zuverlässigen Schutz vor festen und flüssigen Partikeln mit geringer Toxizität und gewährleistet gleichzeitig uneingeschränktes Sehvermögen und problemloses Sprechen. Es ist latexfrei und graphenfrei für mehr Sicherheit und Komfort.
Spezifikation
Aerosoltyp N – Nicht ölbeständig
Farbe Weiß
Design Type Becher/geformt
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp FFP2
Material Polypropylen
Produkttyp Mehrzweck-Atemschutzmaske
Größe Einheitsgröße
Mit Ausatemventil Ja
Latexfrei Ja