Learn More
Chemsplash FFP2-Maske, flach zusammenfaltbar, zu einer Bechermaske
Description
Chemsplash 3508 FFP2-Maske mit Ventil, flach zusammenfaltbar (Bechermaske)
- Hohe Filtrationskapazität
- Atemschutzmaske mit gelbem Ausatemventil
- Ausatemventil reduziert Heißluftstau
- Verstellbarer Nasenclip mit gepolstertem Komfort an der Innenseite
- Gewebte, elastische, verstellbare Kopfriemen
- Superflaches Falt-Design, 3D-Struktur und große Filterfläche
- Bestehen Sie den optionalen Dolomit-Verstopfungstest (D).
- Aus hygienischen Gründen einzeln verpackt.
- Schützt vor festen und flüssigen Partikeln mit geringer Toxizität
- Latex- und graphenfrei
Beschreibung: Die Chemsplash Die 3508 ist eine FFP2-Maske mit Ventil, die sich flach zu einer Kappe falten lässt und sich durch ein besonders flaches Falt-Design, eine 3D-Struktur und eine große Filterfläche auszeichnet. Es ist zur einfacheren Handhabung gelb gekennzeichnet. Das Maskenmaterial zeichnet sich durch eine hohe Filterleistung aus und besteht den optionalen Dolomit-Verstopfungstest. Ein verstellbarer Nasenclip mit Komfortpolsterung sorgt für optimalen Sitz, während die gewebten, elastischen und verstellbaren Kopfbänder sicheren und bequemen Halt gewährleisten. Diese Maske schützt vor festen und flüssigen Partikeln mit geringer Toxizität und ist frei von Latex und Graphen. Aus hygienischen Gründen ist es einzeln verpackt.
Specifications
Specifications
| Aerosoltyp | N – Nicht ölbeständig |
| Farbe | Weiß |
| Design Type | Flach faltbar |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Filtertyp | FFP2 |
| Material | Polypropylen |
| Produkttyp | Mehrzweck-Atemschutzmaske |
| Größe | Einheitsgröße |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Latexfrei | Ja |
| Show More |