Learn More
Chemsplash FFP2-Faltmaske mit Ventil
Artikelnummer. 30058348
Ansicht ändern
Click to view available options
Aerosoltyp:
N – Nicht ölbeständig
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aerosoltyp Packungsgröße
30058348 N – Nicht ölbeständig 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30058348 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 3673
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die flach faltbare FFP2-Maske mit Ventil verfügt über ein Ausatemventil, das die Ansammlung heißer Luft reduziert.
Chemsplash 3673 FFP2 Faltbare Maske mit Ventil
  • Hohe Filtrationskapazität
  • Atemschutzmaske mit gelbem Ausatemventil
  • Ausatemventil reduziert Heißluftstau
  • Gewebte, elastische, verstellbare Kopfriemen
  • Verstellbarer Nasenclip mit weichem Innenschaumstoff
  • Zusammengefaltet auf Taschengröße und einzeln verpackt für optimale Hygiene
  • Schützt vor festen und flüssigen Partikeln mit geringer Toxizität
  • Keine Sehbeeinträchtigung und problemlose Sprachausgabe
  • Latex- und graphenfrei
Beschreibung: Die Chemsplash Die 3673 ist eine flach faltbare FFP2-Maske mit Ventil, die mit einem Ausatemventil zur Reduzierung der Warmluftansammlung ausgestattet ist. Diese Maske ist zur einfachen Identifizierung gelb farbcodiert und besteht aus hochfiltrierendem Gewebe, das vor festen und flüssigen Partikeln mit geringer Toxizität schützt. Im Inneren befindet sich ein weiches, gepolstertes Band, das verstellbar ist, um einen optimalen Sitz auf der Nase zu gewährleisten. Die Maske ist auf Taschengröße gefaltet und aus hygienischen Gründen einzeln verpackt. Es bietet hohen Tragekomfort und gewährleistet, dass weder Seh- noch Sprachbeeinträchtigungen auftreten. Zudem ist es latexfrei und graphenfrei und somit sicherer in der Anwendung.
Spezifikation
Aerosoltyp N – Nicht ölbeständig
Farbe Weiß
Design Type Flach faltbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp FFP2
Material Polypropylen
Produkttyp Mehrzweck-Atemschutzmaske
Größe Einheitsgröße
Mit Ausatemventil Ja
Latexfrei Ja