Learn More
Chemsplash FFP3-Faltmaske mit Ventil
Beschreibung
Chemsplash 3675 P3 Faltbare Maske
- Hohe Filtrationskapazität
- Atemschutzmaske mit rotem Ausatemventil
- Ausatemventil reduziert Heißluftstau
- Gewebte, elastische, verstellbare Kopfriemen
- Verstellbarer Nasenclip mit weichem Nasenpolster innen
- Zusammengefaltet auf Taschengröße und einzeln verpackt für optimale Hygiene
- Schützt vor schädlichen und giftigen festen und flüssigen Partikeln
- Keine Sehbeeinträchtigung und problemlose Sprachausgabe
- Latex- und graphenfrei
Beschreibung: Die Chemsplash Die faltbare Atemschutzmaske 3675 ist eine P3-Atemschutzmaske mit Ventil, die zur einfachen Identifizierung rot farbcodiert ist. Diese Maske bietet eine hohe Filterleistung und verfügt über gewebte, elastische, verstellbare Knebelverschlüsse für einen bequemen Sitz. Es verfügt über einen verstellbaren Nasenclip mit weichem Innenschaumstoff, um eine hervorragende Abdichtung zu gewährleisten und Luftleckagen zu minimieren. Die Maske ist auf Taschengröße gefaltet und aus hygienischen Gründen einzeln verpackt. Es schützt wirksam vor schädlichen und giftigen festen und flüssigen Partikeln und gewährleistet so, dass weder Seh- noch Sprachbeeinträchtigungen auftreten. Zudem ist es latexfrei und graphenfrei und somit sicherer in der Anwendung.
Spezifikation
Spezifikation
| Aerosoltyp | R – Etwas ölbeständig |
| Farbe | Weiß |
| Design Type | Flach faltbar |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Filtertyp | FFP3 |
| Material | Polypropylen |
| Produkttyp | Mehrzweck-Atemschutzmaske |
| Größe | Einheitsgröße |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Latexfrei | Ja |
| Mehr anzeigen |