missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FGF-21 Antibody (CL6491) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-76496CL1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FGF-21 Monoclonal antibody specifically detects FGF-21 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| FGF-21 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| FGF-21, fibroblast growth factor 21 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9NSA1, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cancer | |
| 26291 | |
| Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| CL6491 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur