missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FGF-23 Antibody (FGF23/4166), DyLight 680, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18569972 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18569972 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18569972 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308350FR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

FGF-23 Monoclonal antibody specifically detects FGF-23 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FGF-23
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon FGF23/4166
Konjugat DyLight 680
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ADHR, FGF-23, fibroblast growth factor 23, HPDR2, HYPF, Phosphatonin, PHPTC, tumor-derived hypophosphatemia inducing factor, Tumor-derived hypophosphatemia-inducing factor
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa25-251) of human FGF-23 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q9GZV9 )
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8074
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.