missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FGF-23 Antibody (FGF23/4168), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18501194 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18501194 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18501194

Marke: Novus Biologicals NBP308383AF594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

FGF-23 Monoclonal antibody specifically detects FGF-23 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FGF-23
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon FGF23/4168
Konjugat Alexa Fluor 594
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ADHR, FGF-23, fibroblast growth factor 23, HPDR2, HYPF, Phosphatonin, PHPTC, tumor-derived hypophosphatemia inducing factor, Tumor-derived hypophosphatemia-inducing factor
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa25-251) of human FGF-23 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q9GZV9)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8074
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2c κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.