Learn More
FGF acidic/FGF1 Antibody (V8P1G5*F2), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-50406AF350
Artikelnummer. 18154758
  • 467.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
FGF acidic/FGF1 Monoclonal specifically detects FGF acidic/FGF1 in Zebrafish samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FGF acidic/FGF1
Monoclonal
Alexa Fluor 350
50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
FGF1
Ovalbumin-conjugated synthetic peptide LPRQVEQEED (C-terminal sequence)
0.1 mL
2246
Store at 4°C in the dark.
ELISA, Immunohistochemistry
V8P1G5*F2
ELISA, Immunohistochemistry
AFGF, alpha, ECGF, ECGFB, ECGF-betaAcidic fibroblast growth factor, endothelial cell growth factor, beta, FGFABeta-endothelial cell growth factor, FGF-alpha, fibroblast growth factor 1 (acidic), GLIO703, HBGF1, HBGF-1, heparin-binding growth factor 1
Mouse
Protein A purified
Primary
Zebrafish
IgG1 κ