missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human FGF1 (FGF alpha) ELISA Kit

Artikelnummer. 17854200
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17854200

Marke: Invitrogen™ EHFGF1X10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA

The Human Fibroblast Growth Factor 1 (Hu FGF1/FGFα) ELISA quantitates Hu FGF1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu FGF1. Principle of the method The Human FGF1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

Das Protein, das durch dieses Gen kodiert wird, ist ein Mitglied der Familie des Fibroblasten-Wachstumsfaktors (FGF). Die Mitglieder der FGF-Familie entwickeln umfassende Aktivitäten im Bereich des Mitogen- und Zellüberlebens und sind an einer Vielzahl biologischer Prozesse beteiligt, einschließlich embryonaler Entwicklung, Zellwachstum, Morphogenese, Gewebereparatur, Tumorwachstum und -invasion. Dieses Protein fungiert als Modifikator der endothelialen Zellmigration und -proliferation sowie als angiogener Faktor. Es fungiert in vitro als Mitogen für eine Vielzahl von Mesoderm- und Neuroektoderm-abgeleiteten Zellen und ist daher vermutlich an der Organogenese beteiligt. Mehrere alternativ gespleißte Varianten, die verschiedene Isoformen codieren, wurden beschrieben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P05230
Assay-Bereich 16,38 bis 4000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 12 pg/ml
Kalibrierbereich 12 pg/mL bis 4000 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit einem der folgenden getesteten Zytokine: Humanes BLC, BDNF, bFGF, BMP-4, BMP-5, BMP-7, b-NGF, Eotaxin-1, Eotaxin-2, FGF-4, FGF-7, G-CSF, GM-CSF, I-309, ICAM-1, IFN-gamma, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-1 ra, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-6 sR, IL-7, IL-8, IL-10, IL-11, IL-12 p40, IL-12 p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, MCP-1, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PDGF-BB, RANTES, sTNFRI, TIMP-1, TIMP-2, TNF alpha, TNF beta, VEGF, VEGFR2, VEGFR3.
Ausreichend für 10 x 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 2246
Gensymbol AFGF,ECGF,ECGF-beta,ECGFA,ECGFB,FGF-1,FGF-alpha,FGFA,GLIO703,HBGF-1,HBGF1
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10%
Kitinhalt Biotinylierter Nachweisantikörper, Standard, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, SAV-HRP, Assay-Verdünnungskonzentrat, Waschpuffer, Stopplösung, Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Chromogen
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Angiogenese
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym AFGF, ECGF, ECGF-beta, ECGFA, ECGFB, FGF-1, FGF-alpha, FGFA, GLIO703, HBGF-1, HBGF1
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt