missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FGF1 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (23H4)
GREENER_CHOICE

Mouse Recombinant Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ MA560804

Artikelnummer. 30534799

  • 459.00 € / 100 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

FGF1 Recombinant Monoclonal Antibody for ICC/IF, Flow, ELISA

FGF1 is a member of the fibroblast growth factor (FGF) family. FGF family members possess broad mitogenic and cell survival activities, and are involved in a variety of biological processes, including embryonic development, cell growth, morphogenesis, tissue repair, tumor growth and invasion. This protein functions as a modifier of endothelial cell migration and proliferation, as well as an angiogenic factor. It acts as a mitogen for a variety of mesoderm- and neuroectoderm-derived cells in vitro, thus is thought to be involved in organogenesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

FGF1
Recombinant Monoclonal
5.74 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
P05230
FGF1
Recombinant Human FGF1 protein.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a
ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
23H4
Unconjugated
FGF1
acidic eye-derived fibroblast growth factor; acidic eye-derived growth factor II; Acidic fibroblast growth factor; aFGF; beta-endothelial cell growth factor; Dffrx; ECGF; ECGFA; ECGFB; ECGF-beta; EDGF; EDGF II; Endothelial cell growth factor; Endothelial cell growth factor alpha; Endothelial cell growth factor beta; endothelial cell growth factor beta and alpha chains; endothelial cell growth factor, alpha; endothelial cell growth factor, beta; endothelial growth factor; Fam; FGF; FGF1; Fgf-1; FGF1 protein; Fgfa; FGF-alpha; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 1; fibroblast growth factor 1 (acidic); Fibroblast growth factor 1 (heparin binding); fibroblast growth factor, acidic; GLIO703; HBGF1; HBGF-1; heparin-binding growth factor; Heparin-binding growth factor 1; H-FGF-a; M-FGF-a; Prostatropin; unnamed protein product
Mouse
Affinity chromatography
RUO
2246
-20°C or -80°C if preferred
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt