missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ FGF11 Polyclonal Antibody

Beschreibung
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Probably involved in nervous system development and function.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | FGF11 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with trehalose and no preservative |
| Gen | FGF11 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q92914 |
| Gen-Alias | FGF; Fgf11; Fgf-11; Fhf3; FHF-3; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 11; fibroblast growth factor homologous factor 3 |
| Gensymbole | FGF11 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?