Learn More
Invitrogen™ Human FGF9 ELISA Kit
Artikelnummer. 17105449
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17105449
Marke: Invitrogen™ EHFGF9X5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human Fibroblast Growth Factor 9 (Hu FGF9) ELISA quantitates Hu FGF9 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu FGF9. Principle of the method The Human FGF9 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Das Protein, das durch dieses Gen kodiert wird, ist ein Mitglied der Familie des Fibroblasten-Wachstumsfaktors (FGF). Die Mitglieder der FGF-Familie entwickeln umfassende Aktivitäten im Bereich des Mitogen- und Zellüberlebens und sind an einer Vielzahl biologischer Prozesse beteiligt, einschließlich embryonaler Entwicklung, Zellwachstum, Morphogenese, Gewebereparatur, Tumorwachstum und -invasion. Dieses Protein wurde als sezernierter Faktor isoliert, der eine wachstumsstimulierende Wirkung auf kultivierte Gliazellen zeigt. Im Nervensystem wird dieses Protein hauptsächlich von Neuronen produziert und ist eventuell für die Entwicklung von Gliazellen von Bedeutung. Die Expression des Maushomologs dieses Gens ist nachweislich abhängig vom Sonic Hedgehog (Shh)-Signalweg. Mäuse, denen das homologe Gen fehlte, zeigten eine Verschiebung des männlichen Phänotyps zum weiblichen Phänotyp, sodass das Gen vermutlich eine Rolle bei der testikulären Embryogenese spielt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P31371
Assay-Bereich 358,4 pg/mL bis 35000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 200 pg/mL
Kalibrierbereich 200 pg/mL bis 35000 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit einem der folgenden getesteten Zytokine: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Ausreichend für 5 x 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 2254
Gensymbol FGF-9, GAF, HBFG-9, HBGF-9, SYNS3
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Chromogen, Stopplösung, SAV-HRP, Standard, Waschpuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Vorbeschichtete 96-Well-Platten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Angiogenese
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym FGF-9, GAF, HBFG-9, HBGF-9, SYNS3
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min