Learn More
Abnova™ FGFR1 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Artikelnummer. 16168094
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16168094 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16168094 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. H00002260T03.100uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Denatured cell transient overexpression lysate of FGFR1 293T.
  • Transient overexpression cell lysate was tested with Anti-FGFR1 antibody (H00002260-D01P) by Western Blots.
Spezifikation
Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung Gene ID: 2260
Gen-Zugriffsnummer NP_075594.1
Plasmid pCMV-FGFR1 full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell lysate was tested with Anti-FGFR1 antibody by Western Blots
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Produkttyp fibroblast growth factor receptor 1
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.