Learn More
FGFR4-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473108
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16473108 10 mg 10 Milligramm
16439666 50 mg -
16434406 100 mg 100 Milligramm
16415847 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16473108 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100631
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress FGFR4-IN-1 is a potent inhibiotr of FGFR4 with IC50 of 0.7 nM.
FGFR4-IN-1 is a potent inhibiotr of FGFR4 with IC50 of 0.7 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material FGFR4-IN-1
CAS 1708971-72-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H27N7O5
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 6.4 mg/mL (12.97 mM; Need warming)
SMILES O=C(N1CCCC2=C1N=C(C=O)C(CN3C(COCC3)=O)=C2)NC4=NC=C(C#N)C(NCCOC)=C4
Molekulargewicht (g/mol) 493.52
Formelmasse 493.52
Reinheit (%) 99.89%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation