Learn More
Abnova™ FGR 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | 293T |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Beschreibung | FGR 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Gen-Zugriffsnummer | NM_005248.2 |
| Molekulargewicht | Theoretical M.W. 58.3kDa |
| Plasmid | pCMV-FGR full-length |
| Qualitätskontrollen | Transient overexpression cell lysate was tested with anti-FGR antibody (Mfr. No. H00002268-B01) by Western Blot. |
| Menge | 100 μl |
| Lagerungspuffer | 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau) |
| Wirtsspezies | Human |
| Mehr anzeigen |