Beschreibung
Dieses vielseitige Messgerät ist im Bereich der Strahlungsmessung vielfältig einsetzbar. Das Thermo Scientific™ FH 40 G ist ein digitales Strahlungsmessgerät mit großem Anwendungsbereich, das sich dank optionaler Plug-and-Play-Sonden für fast alle Messungen eignet, die im Bereich des Strahlenschutzes anfallen. Die optionalen Plug-and-Play-Sonden ermöglichen die Neutronenmessung, Messung der Belastung durch Alpha- und Gammastrahlung und sogar für die Bestimmung künstlicher Gammastrahlung in Bereichen mit variabler natürlicher Strahlung.
Der FH 40 G ist ein vielseitiger Mehrzweck-Messgerät mit Bereichsüberwachungsfunktion, das sich für den Einsatz mit externen Detektoren zur tragbaren und ferngesteuerten Bereichsüberwachung eignet.
- Das robuste, wasserdichte und zuverlässige Gerät besticht durch seine extrem einfache Bedienung.
- Gammastrahlungsmessgerät mit integriertem Proportionalzähler.
- Integrierte Messfunktion für die Gamma-Dosisleistung.
- Anschluss für eine optionale externe Plug-and-Play-Sonde.
- Die Überwachung der Alarmschwellenwerte für den internen Detektor und die externen Sonden des FH 40 G erfolgt gleichzeitig.
- Bei Anschluss einer externen Plug-and-Play-Sonde werden die Sondenparameter automatisch in den FH 40 G eingelesen und die entsprechenden Einstellungen vorgenommen.
- Dank der Hochspannungserzeugung innerhalb der Plug-and-Play-Sonde ist die Systemkalibrierung unabhängig von der Kabellänge.
- Der Anwender kann getrennte Alarme für die internen und externen Detektoren einstellen.
- Betriebsfertiger interner Proportionaldetektor und angeschlossener externer Detektor.
- Serielle Infrarotschnittstelle.
- Typenprüfung nach PTB (Deutsche Ausführung).
- Typgeprüft für den Einsatz durch deutsche Feuerwehren.
- Gleichzeitiger Betrieb der internen und externen Detektoren, Erfassung der Messwerte für die Dosisleistung vor Ort sowie per Fernabfrage.
- Konfiguration und Auslesen der Daten über PC.
- Wasserdicht (Schutzart IP 67) und stoßfest.
- ADF-Modus (Advanced Digital Filter).
- Übersichtliches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung.
- Datenprotokollierungsfunktion.
- Die interne Diagnose gewährleistet eine ordnungsgemäße Funktion des Detektors bzw. der Detektoren sowie der Elektronik.
- Das Gerät ist für die Aufzeichnung von bis zu 256 Datenpunkten mit Nummer, Datum, Uhrzeit der Messung und Dosisleistung am internen und externen Detektor sowie Status- und optionalen Barcode-Informationen konzipiert.
- Breites Sortiment an externen Plug-and-Play-Sonden für die Überwachung und Detektion.
- Alle Ausführungen des FH 40 G sowie die externen Sonden mit dem Suffix „-10“ sind für die Einhaltung der Energiekennlinien der neuen SI-Einheiten der Umgebungsäquivalentdosis und der Umgebungsäquivalentdosisleistung gemäß ICRU 39 ausgelegt.
Kurze Zusammenfassung der verfügbaren Plug-and-Play-Sonden:
- Messung der Gamma-Dosisleistung: FHT 192 (Ionisierungskammer), FHZ 632 (Proportionalzähler), FHZ 612 (große Bandbreite), FHZ 302/312 (Kernenergie unter Wasser).
- Gamma-Sonden: FHZ 502, 503, 512 (NaJ/BGO).
- Kontamination: FHZ 742 (Szintillator), FHZ 732 (Pancake-/Proportionalzähler), FHZ 382 (Szintillator und Alpha-/Beta-Unterscheidung über LED-Anzeige bei Vorhandensein von Alphastrahlung).
- Bestimmung künstlicher Strahlung: NBR-Sonde FHZ 672.
- Vorverstärker für verschiedene klassische Sonden.
- Umfassendes Sortiment an Zubehör wie Kabel, Telepole, anwendungsspezifische Kits usw.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Meets IP 67 requirement for waterproofing; shock-resistence / NRPB approved (UK); ICRU 39 for SI-units |
| Beschreibung | FH 40 GL-10 Radiameter energy compensated for ambient dose equivalent H*(10) according to ICRP60/ICRU39 |
| Kalibrierung | Export version with selectable calibration factor |
| Energiebereich | FH 40 G: 36 keV to 1.3 MeV; FH 40 G-L: 36 keV to 1.3 MeV; FH 40 G-10: 30 keV to 4.4 MeV; FH 40 GL-omega: 36 keV to 1.3 MeV |
| Produkttyp | Digitales Strahlenmessgerät |
| Messbereich | Bis zu 100 mSv/h |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,7 in. |
| Gemessene Menge | FH 40 G, FH 40 G-L, FH 40 GL-omega: Response (Roentgen) - R; FH 40 G-10: Ambient dose equivalent rate (H™(10)) - Sv |
| Breite (metrisch) | 7.4 cm |
| Gewicht (metrisch) | 0.41 kg |
| Mehr anzeigen |