Learn More
Thermo Scientific™ FH 40 G Digitales Mehrzweck-Messgerät
Artikelnummer. 18859195 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Digitales Strahlenmessgerät
Garantie
Messbereich:
10 μR/h bis 99 R/h, 36keV bis 1,3MeV
Bis zu 100 mSv/h
Nicht zutreffend
Einheiten:
Einstellbare Maßeinheiten: Sv/h, R/h, Gy/h
Nicht zutreffend
Sv/h
Enthält:
Anschluss (externe Sonden werden nicht unterstützt) oder externe Alarmrelais
Kein zusätzlicher Kopfhöreranschluss
Nicht zutreffend
Zusätzlicher Kopfhöreranschluss
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Messbereich Einheiten Enthält Packungsgröße
18859195 Digitales Strahlenmessgerät Bis zu 100 mSv/h Sv/h Anschluss (externe Sonden werden nicht unterstützt) oder externe Alarmrelais 1 Stück
17984552 Digitales Strahlenmessgerät 10 μR/h bis 99 R/h, 36keV bis 1,3MeV Einstellbare Maßeinheiten: Sv/h, R/h, Gy/h Kein zusätzlicher Kopfhöreranschluss 1 Stück
13417416 Digitales Strahlenmessgerät Bis zu 100 mSv/h Sv/h Kein zusätzlicher Kopfhöreranschluss 1 Stück
17952282 Digitales Strahlenmessgerät Bis zu 100 mSv/h Sv/h Zusätzlicher Kopfhöreranschluss -
18803590 Garantie Nicht zutreffend Nicht zutreffend Nicht zutreffend 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Die Messgeräte der Serien FH 40 G und FH 40 G-L (4254002, 425400201, 425400250, 425400251, 4254004, 425400401, 425400450, 425400451) sind in Großbritannien nicht erhältlich.
Artikelnummer. 18859195 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 4254016
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Messgeräte der Serien FH 40 G und FH 40 G-L (4254002, 425400201, 425400250, 425400251, 4254004, 425400401, 425400450, 425400451) sind in Großbritannien nicht erhältlich.
Mit diesem komfortablen, vielseitigen Messgerät lassen sich die verschiedensten Anwendungen im Bereich der Strahlungsdetektion abdecken, wie beispielsweise der persönliche Strahlenschutz sowie die Detektion von Beta-, Röntgen- und Gammastrahlung.
Dieses vielseitige Messgerät ist im Bereich der Strahlungsmessung vielfältig einsetzbar. Das Thermo Scientific™ FH 40 G ist ein digitales Strahlungsmessgerät mit großem Anwendungsbereich, das sich dank optionaler Plug-and-Play-Sonden für fast alle Messungen eignet, die im Bereich des Strahlenschutzes anfallen. Die optionalen Plug-and-Play-Sonden ermöglichen die Neutronenmessung, Messung der Belastung durch Alpha- und Gammastrahlung und sogar für die Bestimmung künstlicher Gammastrahlung in Bereichen mit variabler natürlicher Strahlung.
Der FH 40 G ist ein vielseitiger Mehrzweck-Messgerät mit Bereichsüberwachungsfunktion, das sich für den Einsatz mit externen Detektoren zur tragbaren und ferngesteuerten Bereichsüberwachung eignet.
  • Das robuste, wasserdichte und zuverlässige Gerät besticht durch seine extrem einfache Bedienung.
  • Gammastrahlungsmessgerät mit integriertem Proportionalzähler.
  • Integrierte Messfunktion für die Gamma-Dosisleistung.
  • Anschluss für eine optionale externe Plug-and-Play-Sonde.
  • Die Überwachung der Alarmschwellenwerte für den internen Detektor und die externen Sonden des FH 40 G erfolgt gleichzeitig.
  • Bei Anschluss einer externen Plug-and-Play-Sonde werden die Sondenparameter automatisch in den FH 40 G eingelesen und die entsprechenden Einstellungen vorgenommen.
  • Dank der Hochspannungserzeugung innerhalb der Plug-and-Play-Sonde ist die Systemkalibrierung unabhängig von der Kabellänge.
  • Der Anwender kann getrennte Alarme für die internen und externen Detektoren einstellen.
  • Betriebsfertiger interner Proportionaldetektor und angeschlossener externer Detektor.
  • Serielle Infrarotschnittstelle.
  • Typenprüfung nach PTB (Deutsche Ausführung).
  • Typgeprüft für den Einsatz durch deutsche Feuerwehren.
  • Gleichzeitiger Betrieb der internen und externen Detektoren, Erfassung der Messwerte für die Dosisleistung vor Ort sowie per Fernabfrage.
  • Konfiguration und Auslesen der Daten über PC.
  • Wasserdicht (Schutzart IP 67) und stoßfest.
  • ADF-Modus (Advanced Digital Filter).
  • Übersichtliches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung.
  • Datenprotokollierungsfunktion.
  • Die interne Diagnose gewährleistet eine ordnungsgemäße Funktion des Detektors bzw. der Detektoren sowie der Elektronik.
  • Das Gerät ist für die Aufzeichnung von bis zu 256 Datenpunkten mit Nummer, Datum, Uhrzeit der Messung und Dosisleistung am internen und externen Detektor sowie Status- und optionalen Barcode-Informationen konzipiert.
  • Breites Sortiment an externen Plug-and-Play-Sonden für die Überwachung und Detektion.
  • Alle Ausführungen des FH 40 G sowie die externen Sonden mit dem Suffix „-10“ sind für die Einhaltung der Energiekennlinien der neuen SI-Einheiten der Umgebungsäquivalentdosis und der Umgebungsäquivalentdosisleistung gemäß ICRU 39 ausgelegt.
Kurze Zusammenfassung der verfügbaren Plug-and-Play-Sonden:
  • Messung der Gamma-Dosisleistung: FHT 192 (Ionisierungskammer), FHZ 632 (Proportionalzähler), FHZ 612 (große Bandbreite), FHZ 302/312 (Kernenergie unter Wasser).
  • Gamma-Sonden: FHZ 502, 503, 512 (NaJ/BGO).
  • Kontamination: FHZ 742 (Szintillator), FHZ 732 (Pancake-/Proportionalzähler), FHZ 382 (Szintillator und Alpha-/Beta-Unterscheidung über LED-Anzeige bei Vorhandensein von Alphastrahlung).
  • Bestimmung künstlicher Strahlung: NBR-Sonde FHZ 672.
  • Vorverstärker für verschiedene klassische Sonden.
  • Umfassendes Sortiment an Zubehör wie Kabel, Telepole, anwendungsspezifische Kits usw.
Die Messgeräte der Serien FH G und FH 40 G-L (4254002, 425400201, 425400250, 425400251, 4254004, 425400401, 425400450, 425400451) sind in Großbritannien nicht erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Meets IP 67 requirement for waterproofing; shock-resistence / NRPB approved (UK); ICRU 39 for SI-units
Beschreibung FH 40 GL-10-omega Radiameter special version FH 40 GL-10
Energiebereich FH 40 G: 36 keV to 1.3 MeV; FH 40 G-L: 36 keV to 1.3 MeV; FH 40 G-10: 30 keV to 4.4 MeV; FH 40 GL-omega: 36 keV to 1.3 MeV
Produkttyp Digitales Strahlenmessgerät
Messbereich Bis zu 100 mSv/h
Höhe (angloamerikanisch) 1,7 in.
Gemessene Menge FH 40 G, FH 40 G-L, FH 40 GL-omega: Response (Roentgen) - R; FH 40 G-10: Ambient dose equivalent rate (H™(10)) - Sv
Breite (metrisch) 7.4 cm
Gewicht (metrisch) 0.41 kg
Strahlungstyp Dependent on probe used
Einheiten Sv/h
Tiefe (metrisch) 195 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,9 in.
Gewicht (angloamerikanisch) 0.9 lb.
Enthält Anschluss (externe Sonden werden nicht unterstützt) oder externe Alarmrelais
Tiefe (angloamerikanisch) 7.7 in.
Höhe (metrisch) 4.2 cm
Dosisbereich FH 40 G: 10 µR - 1000 R; FH 40 G-L, FH 40 GL-omega: 10 µR - 100 R; FH 40 G-10: 100 nSv - 10 Sv
Empfindlichkeit > 30 keV