Learn More
Thermo Scientific™ FH 40 G Digitales Mehrzweck-Messgerät
Artikelnummer. p-4531337 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Digitales Strahlenmessgerät
Messbereich:
Bis zu 100 mSv/h
Einheiten:
Sv/h
Enthält:
Kein zusätzlicher Kopfhöreranschluss
Packungsgröße:
1 Stück
Die Messgeräte der Serien FH 40 G und FH 40 G-L (4254002, 425400201, 425400250, 425400251, 4254004, 425400401, 425400450, 425400451) sind in Großbritannien nicht erhältlich.
Artikelnummer. 13417416
Marke: Thermo Scientific™ 4254008
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Die Messgeräte der Serien FH 40 G und FH 40 G-L (4254002, 425400201, 425400250, 425400251, 4254004, 425400401, 425400450, 425400451) sind in Großbritannien nicht erhältlich.
Mit diesem komfortablen, vielseitigen Messgerät lassen sich die verschiedensten Anwendungen im Bereich der Strahlungsdetektion abdecken, wie beispielsweise der persönliche Strahlenschutz sowie die Detektion von Beta-, Röntgen- und Gammastrahlung.
Dieses vielseitige Messgerät ist im Bereich der Strahlungsmessung vielfältig einsetzbar. Das Thermo Scientific™ FH 40 G ist ein digitales Strahlungsmessgerät mit großem Anwendungsbereich, das sich dank optionaler Plug-and-Play-Sonden für fast alle Messungen eignet, die im Bereich des Strahlenschutzes anfallen. Die optionalen Plug-and-Play-Sonden ermöglichen die Neutronenmessung, Messung der Belastung durch Alpha- und Gammastrahlung und sogar für die Bestimmung künstlicher Gammastrahlung in Bereichen mit variabler natürlicher Strahlung.
Der FH 40 G ist ein vielseitiger Mehrzweck-Messgerät mit Bereichsüberwachungsfunktion, das sich für den Einsatz mit externen Detektoren zur tragbaren und ferngesteuerten Bereichsüberwachung eignet.
  • Das robuste, wasserdichte und zuverlässige Gerät besticht durch seine extrem einfache Bedienung.
  • Gammastrahlungsmessgerät mit integriertem Proportionalzähler.
  • Integrierte Messfunktion für die Gamma-Dosisleistung.
  • Anschluss für eine optionale externe Plug-and-Play-Sonde.
  • Die Überwachung der Alarmschwellenwerte für den internen Detektor und die externen Sonden des FH 40 G erfolgt gleichzeitig.
  • Bei Anschluss einer externen Plug-and-Play-Sonde werden die Sondenparameter automatisch in den FH 40 G eingelesen und die entsprechenden Einstellungen vorgenommen.
  • Dank der Hochspannungserzeugung innerhalb der Plug-and-Play-Sonde ist die Systemkalibrierung unabhängig von der Kabellänge.
  • Der Anwender kann getrennte Alarme für die internen und externen Detektoren einstellen.
  • Betriebsfertiger interner Proportionaldetektor und angeschlossener externer Detektor.
  • Serielle Infrarotschnittstelle.
  • Typenprüfung nach PTB (Deutsche Ausführung).
  • Typgeprüft für den Einsatz durch deutsche Feuerwehren.
  • Gleichzeitiger Betrieb der internen und externen Detektoren, Erfassung der Messwerte für die Dosisleistung vor Ort sowie per Fernabfrage.
  • Konfiguration und Auslesen der Daten über PC.
  • Wasserdicht (Schutzart IP 67) und stoßfest.
  • ADF-Modus (Advanced Digital Filter).
  • Übersichtliches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung.
  • Datenprotokollierungsfunktion.
  • Die interne Diagnose gewährleistet eine ordnungsgemäße Funktion des Detektors bzw. der Detektoren sowie der Elektronik.
  • Das Gerät ist für die Aufzeichnung von bis zu 256 Datenpunkten mit Nummer, Datum, Uhrzeit der Messung und Dosisleistung am internen und externen Detektor sowie Status- und optionalen Barcode-Informationen konzipiert.
  • Breites Sortiment an externen Plug-and-Play-Sonden für die Überwachung und Detektion.
  • Alle Ausführungen des FH 40 G sowie die externen Sonden mit dem Suffix „-10“ sind für die Einhaltung der Energiekennlinien der neuen SI-Einheiten der Umgebungsäquivalentdosis und der Umgebungsäquivalentdosisleistung gemäß ICRU 39 ausgelegt.
Kurze Zusammenfassung der verfügbaren Plug-and-Play-Sonden:
  • Messung der Gamma-Dosisleistung: FHT 192 (Ionisierungskammer), FHZ 632 (Proportionalzähler), FHZ 612 (große Bandbreite), FHZ 302/312 (Kernenergie unter Wasser).
  • Gamma-Sonden: FHZ 502, 503, 512 (NaJ/BGO).
  • Kontamination: FHZ 742 (Szintillator), FHZ 732 (Pancake-/Proportionalzähler), FHZ 382 (Szintillator und Alpha-/Beta-Unterscheidung über LED-Anzeige bei Vorhandensein von Alphastrahlung).
  • Bestimmung künstlicher Strahlung: NBR-Sonde FHZ 672.
  • Vorverstärker für verschiedene klassische Sonden.
  • Umfassendes Sortiment an Zubehör wie Kabel, Telepole, anwendungsspezifische Kits usw.
Die Messgeräte der Serien FH G und FH 40 G-L (4254002, 425400201, 425400250, 425400251, 4254004, 425400401, 425400450, 425400451) sind in Großbritannien nicht erhältlich.
Spezifikation
Empfindlichkeit > 30 keV
Zertifizierung/Konformität Meets IP 67 requirement for waterproofing; shock-resistence / NRPB approved (UK); ICRU 39 for SI-units
Beschreibung FH 40 GL-10 Radiameter energy compensated for ambient dose equivalent H*(10) according to ICRP60/ICRU39
Kalibrierung Export version with selectable calibration factor.
Energiebereich FH 40 G: 36 keV to 1.3 MeV; FH 40 G-L: 36 keV to 1.3 MeV; FH 40 G-10: 30 keV to 4.4 MeV; FH 40 GL-omega: 36 keV to 1.3 MeV
Produkttyp Digitales Strahlenmessgerät
Messbereich Bis zu 100 mSv/h
Höhe (angloamerikanisch) 1,7 in.
Gemessene Menge FH 40 G, FH 40 G-L, FH 40 GL-omega: Response (Roentgen) - R; FH 40 G-10: Ambient dose equivalent rate (H™(10)) - Sv
Breite (metrisch) 7.4 cm
Gewicht (metrisch) 0.41 kg
Strahlungstyp Dependent on probe used
Einheiten Sv/h
Tiefe (metrisch) 195 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,9 in.
Gewicht (angloamerikanisch) 0.9 lb.
Enthält Kein zusätzlicher Kopfhöreranschluss
Tiefe (angloamerikanisch) 7.7 in.
Höhe (metrisch) 4.2 cm
Dosisbereich FH 40 G: 10 µR - 1000 R; FH 40 G-L, FH 40 GL-omega: 10 µR - 100 R; FH 40 G-10: 100 nSv - 10 Sv