missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FHL3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. p-7088467 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16807823 20 μL 20 Mikroliter
16897813 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16807823

Marke: Proteintech 110282AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody recognizes specifically the 34 kDa FHL3 protein.

LIM proteins are defined by the possession of a highly conserved double zinc finger motif called the LIM domain.

Spezifikation

Antigen FHL3
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.15 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen FHL3
Gen-Zugriffsnummer Q13643, Q9R059
Gen-Alias FHL 3, FHL3, four and a half LIM domains 3, Skeletal muscle LIM protein 2, SLIM 2, SLIM2
Gensymbole Fhl3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen FHL3 Fusion Protein Ag1495
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 14201, 2275, 313582
Zielspezies Mouse, Rat, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.