Learn More
Leica Microsystems Spaltringlicht für KL 1500, KL 1500 LCD und KL 2500 LCD, 58 mm Innendurchmesser,
Beschreibung
- Sehr helle und homogene Beleuchtung.
- Reproduzierbares Licht.
- Für spezielle Anwendungen ist ein Polarisationskit für Ringlichter erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Innendurchmesser:58mm |
| Beleuchtungsart | Ringlicht |