Beschreibung
- Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
- Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
- Autoklavierbar
- Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens
- Stabiles Design für die Verwendung in Wasserbädern
- Flacher Markierungsbereich für eine einfachere Identifizierung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Blau |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (13 mm), Röhrchen (5 bis 10 ml) |
| Material | Fiberglasverstärktes Polyethylen |
| Positionen | 36 |
| Form | Tropfenförmige Öffnungen |
| Stapelbar | No |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 5 bis 10 ml-Reagenzgläser |
| Menge | Stück |
| Mehr anzeigen |