Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 ml-Flaschen
Artikelnummer. p-7113035
Click to view available options
Material:
Polycarbonat
Polypropylen
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15861392
Marke: Thermo Scientific™ 0101491
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Fiberlite Flaschen vereinen einen Nalgene Flaschenkörper mit einem neu entwickelten Fiberlite Kappenverschluss. Diese Flaschen sind für Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed und Bios A Großraumzentrifugen erhältlich
Thermo Scientific™ 1000 ml-Fiberlite Flaschen vereinen einen Nalgene Flaschenkörper mit einem neu entwickelten Fiberlite Verschluss. Diese Flaschen sind für Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed und Bios A Großraumzentrifugen erhältlich
Eigenschaften
• PPCO & PC
• Längere Lebensdauer im Vergleich zu früheren Thermo Scientific Flaschen - hält 100 Zyklen lang (Kappen + Flaschen)
• Zertifizierungen USP Klasse VI - nicht-zytotoxisch
• Die maximalen Drehzahlen passen zu den Rotoren
• Das ergonomische Design des Komfortgriffs erleichtert die Handhabung und Entnahme von Flaschen
Zertifizierungen
Zertifizierungen USP Klasse VI - nicht-zytotoxisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1000 mL
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 33,81 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 2 St./Packung
Produktlinie Fiberlite
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, nicht-zytotoxisch
Graduated Nein
Form Rund
Produkttyp Flasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Dichtungsverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Ja