Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 500 ml-Flasche
Artikelnummer. p-8401004
Click to view available options
Material:
Polycarbonat
Polypropylen
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 15870907
Marke: Thermo Scientific™ 0101493
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™500 ml Fiberlite Flaschen kombinieren einen Nalgene Flaschenkörper mit neu konstruiertem Fiberlite Verschluss. Diese Flaschen sind für Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed erhältlich
Thermo Scientific™ 500 ml-Fiberlite Flaschen vereinen einen Nalgene Flaschenkörper mit einem neu entwickelten Fiberlite Verschluss. Diese Flaschen werden für den Thermo Scientifi&trade, Sorvall™ LYNX Superspeed erhältlich sein.
Eigenschaften
• PPCO oder PC
• Längere Lebensdauer im Vergleich zu früheren Thermo Scientific Flaschen - hält 100 Zyklen lang (Kappen + Flaschen)
• Zertifizierungen USP Klasse VI - nicht-zytotoxisch
• Die maximalen Drehzahlen passen zu den Rotoren
• Das ergonomische Design des Komfortgriffs erleichtert die Handhabung und Entnahme von Flaschen
Zertifizierungen
Zertifizierungen USP Klasse VI - nicht-zytotoxisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 16,9 oz.
Farbe Durchsichtig
Enthält Gas chromatograph, split/splitless inlet, FID, auxiliary valve oven, 4-port valve, two 6-port valves, and columns
Material Polypropylen
Produktlinie Fiberlite
Volumen bis Rand (metrisch) 500 ml
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, nicht-zytotoxisch
Graduated Nein
Form Rund
Produkttyp Flasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Dichtungsverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Ja